Wichtige Dokumente
703656
Gadolinium(III)-chlorid -Lösung
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 0.1 %, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Form
solution
Zusammensetzung
water, 0.1%
Konzentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
6.5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
SMILES String
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)