Merck
699411
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-1-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
1H-Pyrrolo-1-15N(2,3-b)pyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H615NN
Molekulargewicht:
119.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.) (lit.)
105-107 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
c1cnc2[15nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i9+1
InChIKey
MVXVYAKCVDQRLW-QBZHADDCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Sonstige Hinweise
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)