Merck
699330
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-(pyridine-15N)
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
1H-Pyrrolo(2,3-b)pyridine-15N
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H615NN
Molekulargewicht:
119.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
c1c[15n]c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i8+1
InChIKey
MVXVYAKCVDQRLW-VJJZLTLGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)