Merck
697311
Sigma-Aldrich
Cyclopropylboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
Cyclopropylboronsäure-methyliminodiessigsäureanhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
183-193 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)