Wichtige Dokumente
69230
1-Methyl-3-octyl-imidazolium-hexafluorophosphat
≥95.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1.0% water
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;1-7(2,3,4,5)6/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
One of the most popular lipase for synthetic use is the Candida antarctica lipase (CALB). CALB catalyzes the enantioselective acylation of 1-phenylethylamine with 4-pentenoic acid