Wichtige Dokumente
57457
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-hydrogensulfat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
[BMIM][HSO4]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤1.0% water
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1%
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.H2O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
KXCVJPJCRAEILX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
543.2 °F
Flammpunkt (°C)
284 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.