Wichtige Dokumente
689858
2-Brom-4-Nitrophenol
≥98.0%
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-brom-nitrobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (T)
≥98.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
111-115 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
Oc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChIKey
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
689858-1G | 4061825848808 |
689858-5G | 4061832280639 |