Merck
689238
Sigma-Aldrich
3′-Brom-2,2,2-trifluoroacetophenon
≥97%
Synonym(e):
3-Brom-α,α,α-trifluoracetophenon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4BrF3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.02
Beilstein:
2329910
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.504
Dichte
1.637 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
ketone
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)