Merck
266477
Sigma-Aldrich
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
98%
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 25 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
COC(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
InChIKey
VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate was used in the synthesis of keto acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefania Colarusso et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(4), 705-708 (2002-02-15)
N-terminal truncation of the hexapeptide ketoacid 1 gave rise to potent tripeptide inhibitors of the hepatitis C virus NS3 protease/NS4A cofactor complex. Optimization of these tripeptides led to ketoacid 30 with an IC50 of 0.38 microM. The SAR of these