Wichtige Dokumente
681806
Ammoniumlaurylsulfat -Lösung
~30% in H2O
Synonym(e):
Ammoniumdodecylsulfat, Dodecylsulfat Ammoniumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
~30% in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.374
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES String
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
InChIKey
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?