Merck
681520
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-Diylhydrogenphosphat
95%
Synonym(e):
(11bS)-2,6-Bis-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin-4-oxid, (S)-3,3′-Bis-(3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol-cyclic-monophosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H17F12O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
772.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
171-177 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)