Wichtige Dokumente
669997
Δ-TRISPHAT Tetrabutylammoniumsalz
≥98.5% (31P-NMR)
Synonym(e):
[Tetrabutylammonium] [Δ-tris(tetrachlor-1,2-benzoldiolato)-phosphat(V)]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (31P-NMR)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -370±10°, c = 0.1 in ethanol
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Clc1c(Cl)c(Cl)c2O[P-]345(Oc2c1Cl)Oc6c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c6O3.Clc7c(Cl)c(Cl)c(O4)c(O5)c7Cl
InChI
1S/C18Cl12O6P.C16H36N/c19-1-2(20)8(26)14-13(7(1)25)31-37(32-14,33-15-9(27)3(21)4(22)10(28)16(15)34-37)35-17-11(29)5(23)6(24)12(30)18(17)36-37;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChIKey
GCGVBYHPNKLLAV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?