Merck
661228
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-Bromopyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C
SMILES String
Nc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChIKey
HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in a palladium-catalyzed synthesis of indole systems containing fused medium- and large-ring heterocycles.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, 2404-2404 (2006)