Wichtige Dokumente
A78209
3-Aminopyridin
99%
Synonym(e):
3-Pyridinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
flakes
bp
248 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
InChIKey
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A78209-25G | 4061833386453 |
A78209-100G | 4061838352323 |
A78209-500G | 4061833073896 |