65569
Methylamin
≥99.0%
Synonym(e):
Monomethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.08 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
27 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Selbstzündungstemp.
806 °F
Expl.-Gr.
4.9-20.8 %
Verunreinigungen
≤0.05% ammonia
≤0.05% trimethylamine
≤0.2% dimethylamine
bp
-6.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Sonstige Hinweise
Empfohlenes Ventil
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?