Merck
651621
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-Nitrophenylboronsäure
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7BN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-225 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)B(O)O
InChI
1S/C6H7BN2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3,10-11H,8H2
InChIKey
IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid is a synthetic building block used in metal-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Anwendung
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare difluoromethoxy-3-nitrobiphenyl-4-amine by coupling with 1-bromo-2-(difluoromethoxy)-benzene in the presence of a palladium catalyst.
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)