Wichtige Dokumente
643513
2-Amino-5-Chlor-3-Methylbenzoesäure
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H2(Cl)(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
239-243 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1cc(Cl)cc(c1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
KOPXCQUAFDWYOE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?