Merck
252042
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure
98%
Synonym(e):
4,5-Dimethoxy-anthranilsäure, 6-Amino-veratrumsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H2(OCH3)2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.19
Beilstein:
782814
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
169-173 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable