Wichtige Dokumente
D73405
2,3-Dichlorpyridin
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.99
Beilstein:
109811
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChIKey
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?