Wichtige Dokumente
642398
3-Brom-4-Methylbenzonitril
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(Br)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Cc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChIKey
VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?