Merck
636223
Sigma-Aldrich
5-Bromthiophen-2-Sulfonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2BrClO2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
100-102 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
InChIKey
WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)