Merck
753521
Sigma-Aldrich
6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClF3NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cn1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF3NO2S/c7-14(12,13)4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
InChIKey
NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable