Wichtige Dokumente
632570
4-Phenylthiazol-2-thiol
technical grade, 90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Sc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NS2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11)
InChIKey
CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?