Wichtige Dokumente
586145
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
268-272 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-5(4(2)9)10-6(7)8-3/h1-2H3,(H2,7,8)
InChIKey
PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)