631884
Bariumzirconat
nanopowder, <50 nm particle size, 98.5% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98.5% trace metals basis
Form
nanopowder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
Partikelgröße
<50 nm
Dichte
5.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Zr/q+2;;2*-1;
InChIKey
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)