Merck
616869
Sigma-Aldrich
Cyclooctan-d16
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
C8D16
Molekulargewicht:
128.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
151 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+16
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChIKey
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)