Wichtige Dokumente
614742
4-Hydroxybenzaldehyd-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
RGHHSNMVTDWUBI-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(12), 2069-2084 (2017-09-09)
For the implementation of Regulation (EC) No 2065/2003 related to smoke flavourings used or intended for use in or on foods a method based on solid-phase micro extraction (SPME) GC/MS was developed for the characterisation of liquid smoke products. A