614726
4-Hydroxy-benzaldehyd-2,3,5,6-d4,O-d
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D/hD
InChIKey
RGHHSNMVTDWUBI-HXRFYODMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)