Merck
614793
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyd-2-d1
97 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7DH5O2
Molekulargewicht:
123.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % D
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC1=CC([2H])=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D
InChIKey
RGHHSNMVTDWUBI-MICDWDOJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)