Merck
609579
Sigma-Aldrich
4-Chloranilin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
4-Chlorobenzenamine-15N
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H415NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[15NH2]c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i8+1
InChIKey
QSNSCYSYFYORTR-VJJZLTLGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)