Wichtige Dokumente
608742
Natriumnitrat-14N
99.95 atom % 14N
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
15N-depleted
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.95 atom % 14N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[Na+].[O-][14N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+0;
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-XUGDXVOUSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)