Wichtige Dokumente
488011
Ammonium-15N-hydroxid -Lösung
~3 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Konzentration
~3 N in H2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.336
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com