Merck
608009
Sigma-Aldrich
L-Histidin-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
L-Histidin-ul-13C,15N
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H915N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChIKey
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)