Merck
609110
Sigma-Aldrich
DL-Histidin-α-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
DL-Histidin-15N1-(amin-15N)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H915NN2O2
Molekulargewicht:
156.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]C(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i7+1
InChIKey
HNDVDQJCIGZPNO-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)