Wichtige Dokumente
605425
L-Fucose-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
6-Deoxy-L-Galactose-1-13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i2+1
InChIKey
PNNNRSAQSRJVSB-ZAHPDWKSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?