Wichtige Dokumente
490849
Terephthalsäure-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,4-Benzoldicarbonsäure-carboxyl-13C2
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,4-(13CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O=[13C](O)C1=CC=C([13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChIKey
KKEYFWRCBNTPAC-BFGUONQLSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?