Wichtige Dokumente
603430
Harnstoff-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
Synonym(e):
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2N13CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hinweis zur Analyse
Used as an Activie Pharmaceutical Ingredient (API) under the jurisdiction of the FDA and following cGMP and ICH guidelines for APIs
Used for Urea Breath Test
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid