Wichtige Dokumente
490970
Harnstoff-15N2
≥10 atom % 15N, ≥96% (CP)
Synonym(e):
15N-markierter Harnstoff, Karbamid-15N2, Kohlensäurediamid-15N2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥10 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (CP)
Form
crystalline powder
Mol-Gew.
60.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Anwendung
- In research related to agriculture as fertilizer to investigate crop uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction”.
- To understand the dynamics of mineral fertilizer and organic-N in soil-plant systems.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?