Wichtige Dokumente
348481
Kaliumnitrat-15N
10 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes KNO3
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
K15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
10 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
101.2 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
334 °C (lit.)
Dichte
2.132 g/mL
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?