Wichtige Dokumente
603325
Methylamin-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
bp
-6.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-OUBTZVSYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)