Merck
596728
Sigma-Aldrich
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
41.5-45.5 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
InChIKey
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1