Wichtige Dokumente
591637
Poly(2,2,3,3-tetrafluorpropylmethacrylat)
About This Item
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
Löslichkeit
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)