Merck
591327
Sigma-Aldrich
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluorisopropylmethacrylat)
About This Item
Lineare Formel:
(C7H6F6O2)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
Löslichkeit
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
Anwendung
Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)