Merck
181587
Sigma-Aldrich
Poly(tert-butylmethacrylat)
average Mw ~170,000, crystalline
Synonym(e):
tert -Butyl methacrylate homopolymer
About This Item
Lineare Formel:
(C8H14O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
crystalline
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~170,000
Brechungsindex
n20/D 1.4638 (lit.)
Übergangstemp.
Tg 107 °C
Löslichkeit
8.65 (solubility parameter)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChIKey
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
These triblock terpolymers precursors may be used for the preparation of novel multi-compartmental core-crosslinked polymeric nanoparticles for various nanostructured systems.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, characterization, and bulk crosslinking of polybutadiene-block-poly (2-vinyl pyridine)-block-poly (tert-butyl methacrylate) block terpolymers.
Schacher F, et al.
Polymer, 51(9), 2021-2032 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
181587-5G4061837850592
181587-1G4061837850585