Merck
181889
Sigma-Aldrich
Poly(ethylacrylat) -Lösung
average Mw ~95,000 by GPC, in toluene
Synonym(e):
Acrylic acid ethyl ester polymer, Ethyl acrylate homopolymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
1.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Mol-Gew.
average Mw ~95,000 by GPC
Zusammensetzung
solids, 18-22 wt. %
Konzentration
in toluene
Gewicht
Unit weight does not include weight of solvent.
Brechungsindex
n20/D 1.469
Übergangstemp.
Tg −23 °C
Dichte
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biocompatible PEA based copolymer membranes may find several applications such as keratoprosthesis.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biointegration of corneal macroporous membranes based on poly (ethyl acrylate) copolymers in an experimental animal model.
Alio del Barrio J L, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 103(3), 1106-1118 (2015)