Merck
589225
Sigma-Aldrich
DL-Leucin-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH213CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
293-296 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CC(C)C[13CH](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i5+1,6+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-MPOCSFTDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable