Wichtige Dokumente
616265
DL-Leucin-isopropyl-d7
98 atom % D
Synonym(e):
DL-Leucin-4,5,5,5,5′,5′,5′-d7
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
293-296 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(CC(N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,4D
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-UAVYNJCWSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)