Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14986
Sigma-Aldrich
DL-Leucine
for synthesis
Synonym(e):
DL-Leucine, DL-2-Aminmo-4-methylvalerianic acid, DL-2-Aminmo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
206-328-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
7.97 g/L
Dichte
1.293 g/cm3 at 18 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.0 %
Sulfatasche: ≤ 0.10 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable