Merck
589179
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-oxid-17O3
85 atom % 17O
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Fe217O3
Molekulargewicht:
162.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
85 atom % 17O
Form
solid
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[17O]=[Fe][17O][Fe]=[17O]
InChI
1S/2Fe.3O/i;;3*1+1
InChIKey
JEIPFZHSYJVQDO-AMUARUGPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)