Wichtige Dokumente
587931
Chlorbenzol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Clc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)